2-Hydroxyisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅NO₃ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318566 CAS Number: 22282-72-0 |