Stampa…
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 108 EUR
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 192 g/mol
Punto di fusione: 140…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075583
CAS Number: 38496-18-3