Stampa…
6-Bromopicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
6-Bromopicolinic acid
6-Bromopicolinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di fusione: 188…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093197
CAS Number: 21190-87-4