Stampa…
2-Bromoisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
OR1905-5G OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA 14.7 EUR
APOSOR1905-5G APOSOR1905-25G
2-Bromoisonicotinic acid 97%
2-Bromoisonicotinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Peso molecolare: 202,01 g/mol
Punto di fusione: 217…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646069
CAS Number: 66572-56-3