Stampa…
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 270 EUR
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940435
CAS Number: 114382-20-6