Stampa…
Acetoxyacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 134 EUR
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetoxyacetyl chloride
Acetoxyacetyl chloride
Formula: C₄H₅ClO₃
Punto di ebollizione: 55 °C/12mmHg
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011535
CAS Number: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II