1-Chloro-2-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄ClI Punto di ebollizione: 234…235 °C Punto di fusione: 1 °C Densità: 1,952 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 111 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001033 CAS Number: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |