Stampa…
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
OR1891-100G OR1891-25G
APOSOR1891-100GEA 431 EUR
APOSOR1891-100G APOSOR1891-25G
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002303
CAS Number: 875-59-2