Stampa…
9,10-Dichloroanthracene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18858-100G OR18858-25G OR18858-5G
APOSOR18858-100GEA 1330 EUR
APOSOR18858-100G APOSOR18858-25G APOSOR18858-5G
9,10-Dichloroanthracene 98%
9,10-Dichloroanthracene
Formula: C₁₄H₈Cl₂
Peso molecolare: 247.12 g/mol
Punto di ebollizione: 366
Punto di fusione: 210…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001246
CAS Number: 605-48-1
EINECS: 210-087-9