Stampa…
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR18853-1G OR18853-5G
APOSOR18853-1GEA 335 EUR
APOSOR18853-1G APOSOR18853-5G
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Formula: C₇H₇N₃
Punto di fusione: 141…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035800
CAS Number: 29878-31-7
EINECS: 249-921-1