Stampa…
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18850-1G OR18850-5G OR18850-250MG
APOSOR18850-1GEA 16.1 EUR
APOSOR18850-1G APOSOR18850-5G APOSOR18850-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16618926
CAS Number: 1215205-12-1