Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₇NO₅ Punto di fusione: 68…74 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06809720 CAS Number: 108963-96-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |