Stampa…
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 137 EUR
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₆O₂
Peso molecolare: 204,2700 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697867
CAS Number: 2987-06-6