Stampa…
1-Nitronaftalene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Nitronaphthalene
OR1884-100G OR1884-500G
APOSOR1884-100GEA 29.2 EUR
APOSOR1884-100G APOSOR1884-500G
1-Nitronaftalene 99%
1-Nitronaftalene
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di ebollizione: 303…305 °C
Punto di fusione: 53…58 °C
Densità: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003913
CAS Number: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
UN: 2538
ADR: 4.1,III