Stampa…
N-Fmoc-L-alanine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18835-100G OR18835-500G OR18835-1KG
APOSOR18835-100GEA 46.4 EUR
APOSOR18835-100G APOSOR18835-500G APOSOR18835-1KG
N-Fmoc-L-alanine 95%
N-Fmoc-L-alanine
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
Punto di fusione: 147…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037139
CAS Number: 35661-39-3
EINECS: 252-660-6