Stampa…
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-methylpyridine-2-carboxylate, Methyl 5-methylpicolinate
OR18831-1G OR18831-5G
APOSOR18831-1GEA 64 EUR
APOSOR18831-1G APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Methyl-5-methylpicolinate
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,1626 g/mol
Punto di fusione: 54…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040648
CAS Number: 29681-38-7