Stampa…
3-Chloro-4-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
OR18827-25G OR18827-5G
APOSOR18827-25GEA 200 EUR
APOSOR18827-25G APOSOR18827-5G
3-Chloro-4-formylpyridine
3-Chloro-4-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06200712
CAS Number: 72990-37-5