Stampa…
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
OR18823-10G OR18823-5G OR18823-25G
APOSOR18823-10GEA 82.9 EUR
APOSOR18823-10G APOSOR18823-5G APOSOR18823-25G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₇NO₅
Peso molecolare: 209,16 g/mol
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039968
CAS Number: 153813-69-5