Stampa…
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR18820-10G OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA 46.4 EUR
APOSOR18820-10G APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Formula: C₅H₃Br₃S
Punto di fusione: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00130086
CAS Number: 67869-13-0