2,2,2-Tribromoethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Br₃CCH₂OH Punto di ebollizione: 92…93 °C/10mmHg Punto di fusione: 73…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004671 CAS Number: 75-80-9 EINECS: 200-903-1 |