Stampa…
3-Quinolinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyanoquinoline
OR18815-1G OR18815-5G
APOSOR18815-1GEA 33.5 EUR
APOSOR18815-1G APOSOR18815-5G
3-Quinolinecarbonitrile
3-Quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006766
CAS Number: 34846-64-5
EINECS: 252-248-6