Stampa…
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18800-25G OR18800-5G OR18800-100G
APOSOR18800-25GEA 56.7 EUR
APOSOR18800-25G APOSOR18800-5G APOSOR18800-100G
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formula: C8H7BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836680
CAS Number: 188813-04-9