Stampa…
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1876-1G OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1876-1G APOSOR1876-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄HBrCl₂N₂
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047379
CAS Number: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III