Stampa…
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR18736-1G OR18736-250MG
APOSOR18736-1GEA 311 EUR
APOSOR18736-1G APOSOR18736-250MG
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
Peso molecolare: 276,1358 g/mol
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913983
CAS Number: 956229-86-0