Stampa…
Valerophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
OR18734-100G OR18734-500G
APOSOR18734-100GEA 75.7 EUR
APOSOR18734-100G APOSOR18734-500G
Valerophenone 98%
Valerophenone
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C/5mmHg
Densità: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009480
CAS Number: 1009-14-9