Stampa…
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 63.8 EUR
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₃H₈ClNO
Punto di fusione: 85…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683887
CAS Number: 18621-18-6