Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18721-1G
OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA
161
EUR
APOSOR18721-1G
APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula:
C₇H₉NO₂S Peso molecolare: 171,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11112113 CAS Number: 7210-73-3 |