Stampa…
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
2-Amino-5-bromonicotinic acid
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Punto di fusione: 217…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860227
CAS Number: 52833-94-0