Stampa…
Acido 4-Clorobenzoico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 37.7 EUR
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
Acido 4-Clorobenzoico
Acido 4-Clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 275 °C
Punto di fusione: 238…241 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002531
CAS Number: 74-11-3
EINECS: 200-805-9