Stampa…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 72.5 EUR
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Punto di fusione: 97…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003333
CAS Number: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6