1-Cloro-2,4-dinitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR1867-100G
OR1867-2.5KG
OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA
42.3
EUR
APOSOR1867-100G
APOSOR1867-2.5KG
APOSOR1867-500G
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene 98%
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene
Formula:
C₆H₃ClN₂O₄ Peso molecolare: 202,55 g/mol Punto di ebollizione: 315 °C Punto di fusione: 50…54 °C Densità: 1,498 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 194 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007075 CAS Number: 97-00-7 EINECS: 202-551-4 UN: 3441 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...