Stampa…
Carbazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1866-25G OR1866-100G
APOSOR1866-25GEA 48 EUR
APOSOR1866-25G APOSOR1866-100G
Carbazole 98%
Carbazole
Formula: C₁₂H₉N
Punto di ebollizione: 355 °C
Punto di fusione: 240…246 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004960
CAS Number: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III