Stampa…

3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR18624-1G OR18624-5G
APOSOR18624-1GEA 115 EUR
APOSOR18624-1G APOSOR18624-5G
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid
Formula: C4H2BrNO3
Peso molecolare: 191,9676 g/mol
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368611
CAS Number: 6567-35-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR