2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₈N₂O₂ Punto di fusione: 196…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08234850 CAS Number: 1970-80-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |