Stampa…
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butyl)isoxazol-5-amine
OR18617-1G OR18617-5G OR18617-10G
APOSOR18617-1GEA 29.2 EUR
APOSOR18617-1G APOSOR18617-5G APOSOR18617-10G
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Formula: C₇H₁₂N₂O
Peso molecolare: 140,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05266697
CAS Number: 59669-59-9