Stampa…
Oxypurinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
OR18615-1G OR18615-5G OR18615-250MG
APOSOR18615-1GEA 59.7 EUR
APOSOR18615-1G APOSOR18615-5G APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Formula: C₅H₄N₄O₂
Peso molecolare: 152,11 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047205
CAS Number: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9