Stampa…
4,4-Dimethylcyclohexanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 253 EUR
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimethylcyclohexanone 98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formula: C₈H₁₄O
Punto di fusione: 41…45 °C
Densità: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234965
CAS Number: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III