Stampa…
5-Amino-2-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Nitropyridin-3-amine
OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-1GEA 80 EUR
APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Formula: C₅H₅N₃O₂
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646117
CAS Number: 14916-65-5