Stampa…
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
OR18600-5G OR18600-100G OR18600-25G
APOSOR18600-5GEA 74.2 EUR
APOSOR18600-5G APOSOR18600-100G APOSOR18600-25G
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Formula: C6H2ClN3O2
Peso molecolare: 183,5520 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657552
CAS Number: 181123-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III