Stampa…
5-Bromo-m-toluonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-methylbenzonitrile
OR18596-10G OR18596-1G OR18596-5G
APOSOR18596-10GEA 187 EUR
APOSOR18596-10G APOSOR18596-1G APOSOR18596-5G
5-Bromo-m-toluonitrile
5-Bromo-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061970
CAS Number: 124289-21-0