Stampa…
1,3-Diamino-2-propanol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
OR1859-25G OR1859-100G
APOSOR1859-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1859-25G APOSOR1859-100G
1,3-Diamino-2-propanol, grado tecnico
1,3-Diamino-2-propanol
Formula: C₃H₁₀N₂O
Punto di ebollizione: 235 °C
Punto di fusione: 40…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008142
CAS Number: 616-29-5
EINECS: 210-474-2