Stampa…
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18584-1G OR18584-5G OR18584-25G
APOSOR18584-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18584-1G APOSOR18584-5G APOSOR18584-25G
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
(Bromomethyl)cyclopentane
Formula: C₆H₁₁Br
Peso molecolare: 163.06 g/mol
Punto di ebollizione: 44 °C
Densità: 1.271 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263483
CAS Number: 3814-30-0
UN: 1993
ADR: 3 III