Stampa…
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-(pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR18583-1G OR18583-250MG OR18583-500MG
APOSOR18583-1GEA 227 EUR
APOSOR18583-1G APOSOR18583-250MG APOSOR18583-500MG
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formula: C₇H₆N₄O
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864898
CAS Number: 73631-18-2