Stampa…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR18577-100MG OR18577-250MG OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA 77.1 EUR
APOSOR18577-100MG APOSOR18577-250MG APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₅H₉BN₂O₂
Peso molecolare: 139,9482 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD13195678
CAS Number: 1204333-57-2