Stampa…
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18565-10G OR18565-5G
APOSOR18565-10GEA 74.2 EUR
APOSOR18565-10G APOSOR18565-5G
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463871
CAS Number: 6161-65-5