Stampa…
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18562-1G OR18562-5G
APOSOR18562-1GEA 104 EUR
APOSOR18562-1G APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,1800 g/mol
Punto di fusione: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092325
CAS Number: 574-96-9