Stampa…
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18558-5G OR18558-10G
APOSOR18558-5GEA 60.9 EUR
APOSOR18558-5G APOSOR18558-10G
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09031418
CAS Number: 914358-73-9