Stampa…
N-Boc-2-chloroethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18557-1G OR18557-5G
APOSOR18557-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18557-1G APOSOR18557-5G
N-Boc-2-chloroethylamine
N-Boc-2-chloroethylamine
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04004074
CAS Number: 71999-74-1