Stampa…
2,3-Dimethoxybenzylamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 136 EUR
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Dimethoxybenzylamine, grado tecnico
2,3-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C/11mmHg
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052392
CAS Number: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7