Stampa…
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-4-carboxylate
OR18551-1G OR18551-500MG OR18551-5G
APOSOR18551-1GEA 234 EUR
APOSOR18551-1G APOSOR18551-500MG APOSOR18551-5G
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Peso molecolare: 250,32 g/mol
Punto di fusione: 135…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02679242
CAS Number: 175599-83-4